Learn More
Azlon™ Messpipetten aus Polypropylen, Klasse B
Gut ablesbare Graduierung
Marke: Azlon PDH510
275.50 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß Klasse-B-Toleranzwerten kalibriert
- Speziell gefertigte Spitze für exzellente Qualität
Spezifikation
Gemäß Klasse-B-Toleranzwerten kalibriert | |
PP (Polypropylen) | |
0.1 ml | |
10 ml |
ISO 835 | |
Ja | |
Durchscheinend | |
Pipette |