Learn More
Azlon™ Kolbenständer aus Polypropylen
Geeignet für die meisten Kolben mit Rundboden
Marke: Azlon TWR038
33.66 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.14400kg
Beschreibung
- Geeignet für die meisten Rundkolben
- Mit konzentrischen Ringen zur Stabilisierung der Kolben
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Polypropylen | |
Flaschenständer | |
Durchscheinend | |
Geeignet für die meisten Rundbodenkolben |