Learn More
Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit aufgedruckter Graduierung
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit aufgedruckter Graduierung sind eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsmengen im Labor.
Marke: Azlon CPB2000P
61.55 CHF gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.36360kg
Description
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit.Azlon™ Zylinder aus Polypropylen mit aufgedruckter Graduierung sind eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsmengen im Labor.
- Der sechseckige Fuß sorgt für bessere Stabilität
- Die Anti-Saug-Funktion verhindert das Anhaften der Zylinder an nassen Oberflächen und verhindert Verschüttungen
- Aus hochtransparentem Polypropylen für bessere Sichtbarkeit und Chemikalienbeständigkeit
- Klasse B
- Entspricht ISO 6706
Specifications
2000 ml | |
± 20 ml | |
B | |
83 mm | |
20 ml | |
Hexagonal | |
535 mm |
PP (Polypropylen) | |
ISO 6706 | |
Blau | |
1/Packung | |
Blau | |
21,06 in. | |
Zylinder ohne Graduierung |