Learn More
Azlon™ Azlon™ Stopfen aus Polyethylen
Verwenden Sie diese Stopfen mit Messkolben aus Glas oder Kunststoff und Messzylindern mit längeren Hülsen der Länge B. Azlon™ Polyethylenstopfen haben einen großen Kopf für einen guten Griff und zusätzlichen Schutz, wenn Glaswaren umkippen.
Marke: Azlon™ TRF592
13.63 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verwenden Sie diese Stopfen mit Messkolben aus Glas oder Kunststoff und Messzylindern mit längeren Hülsen der Länge B.AzlonTM Polyethylen-Stopfen haben einen großen Kopf für einen guten Griff und zusätzlichen Schutz, wenn Glaswaren umkippen.
- Hergestellt aus Polyethylen
- Lieferbar in weiß und rot
- Geeignet für die Verwendung mit volumetrischen Artikeln aus Azlon und Glas
- Vergrößerter Kopf für guten Halt und Schutz der Glasartikel
- Geriffelter Konus gewährleistet eine sichere, auslauffreie Versiegelung
Spezifikation
Volumetrische Glas- oder Plastikkolben und Messzylinder usw. | |
Weiß/Rot, Rot | |
Stopfen |
12/21 | |
Polyethylen | |
Gerippter Konus |