Learn More
Azlon™ Azlon™ Stopfen aus Polyethylen
Verwenden Sie diese Stopfen mit Messkolben aus Glas oder Kunststoff und Messzylindern mit längeren Hülsen der Länge B. Azlon™ Polyethylenstopfen haben einen großen Kopf für einen guten Griff und zusätzlichen Schutz, wenn Glaswaren umkippen.
Marke:  Azlon™ TRF595
15.77 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11327804
  • 17.05 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie diese Stopfen mit Messkolben aus Glas oder Kunststoff und Messzylindern mit längeren Hülsen der Länge B.AzlonTM Polyethylen-Stopfen haben einen großen Kopf für einen guten Griff und zusätzlichen Schutz, wenn Glaswaren umkippen.
  • Hergestellt aus Polyethylen
  • Lieferbar in weiß und rot
  • Geeignet für die Verwendung mit volumetrischen Artikeln aus Azlon und Glas
  • Vergrößerter Kopf für guten Halt und Schutz der Glasartikel
  • Geriffelter Konus gewährleistet eine sichere, auslauffreie Versiegelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Volumetrische Glas- oder Plastikkolben und Messzylinder usw.
Weiß/Rot, Rot
Stopfen
19/26
Polyethylen
Gerippter Konus