Learn More
Azlon™ Flaschen aus Polycarbonat
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
28 mm
40 mm
Beschreibung
- Hochtransparente Medienflaschen aus Polycarbonat mit einlagelosen Kappen aus Polypropylen
- Geeignet für die wiederholte Sterilisation durch Autoklavieren bei 121°C
- Auslaufsicher
- Praktische quadratische, platzsparende Form
- Strapazierfähig und langlebig
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 40 mm |
Material | Polycarbonat |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 40 mm |
Menge | 6/Pckg. |
Form | Quadratisch |
Höhe (metrisch) | 266 mm |
Produkttyp | Viereckige Flasche |