Learn More
Azlon™ Abtropfgestell aus polyamid-epoxidbeschichtetem Stahl
Das Azlon™ Abtropfgestell aus polyamid-epoxidbeschichtetem Stahl ist als hochwertiges freistehendes oder wandmontiertes Abtropfgestell lieferbar.
85.75 CHF - 168.00 CHF
Spezifikation
Material Polyamid- und epoxidbeschichteter Stahl
Positionen 32
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10116504
Unterlagen ansehen
Azlon
RWK070
Wandbefestigung
85.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12044588
Unterlagen ansehen
Azlon
RWK070FS
Gestell mit eingebauter freistehender Halterung
168.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Azlon™ Abtropfgestell aus Polyamidepoxid-beschichtetem Stahl ist qualitativ hochwertig und freistehend oder an der Wand montierbar erhältlich.
  • Hergestellt aus mit Polyamid/Epoxidharz-beschichteter Stahl
  • Bessere Hitze- und chemische Beständigkeit als andere Beschichtungen
  • Mit acht 110 mm langen und 24 80 mm langen Aufhängern. Durchmesser der Aufhänger beträgt 4.5 mm
  • Gesamtabmessungen des Gestells betragen 410 mm x 300 mm
Spezifikation
Spezifikation
Polyamid- und epoxidbeschichteter Stahl
32