Learn More
Azlon™ Autoklavierbare Pinzette aus PMP
Sie sind aus PMP gefertigt und zeichnen sich daher durch einen hohen Schmelzpunkt sowie eine hohe Temperaturstabilität aus. Azlon™ Autoklavierbare Pinzetten aus PMP eignen sich optimal für den sicheren Umgang mit Proben.
Marke: Azlon™ TWY262
6.32 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt mit PMP, das einen hohen Schmelzpunkt und eine gute Temperaturstabilität aufweist.Azlon™ PMP autoklavierbare Pinzetten sind ideal für die sichere Handhabung von Proben.
- Hochqualitative, autoklavierbare Pinzetten
- Scharfe Spitze
- Fein bezahnte Greifer zur sicheren Handhabung von Proben
Spezifikation
Spitz | |
14,5 cm | |
Zur sicheren Handhabung von Proben | |
Je |
PMP | |
Pinzetten | |
145 L (mm) |