Learn More
Azlon™ magnetischer Rührstab mit Mittelring
Aus magnetischem PTFE. Azlon™ Rührstäbe mit Mittelring verfügen über einen zentralen Ring, der ein effizientes Drehen auch auf gekrümmten oder unebenen Böden gewährleistet.
6.80 CHF - 18.55 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschichtung PTFE
Material Magnet
Menge 2/Pckg.
Form Mittelring
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10648195
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Azlon
SWN502
12 mm 0.17 in.
6.80 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10298094
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Azlon
SWN501
15 mm 4,5mm
7.10 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10738795
Unterlagen ansehen
Azlon
SWN500
8 mm 3 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10585105
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Azlon
SWN503
20 mm 6mm
7.30 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10135374
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Azlon
SWN504
25 mm 0.23 in.
7.15 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10729175
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Azlon
SWN511
30 mm 0.23 in.
11.75 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10636855
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Azlon
SWN506
45 mm 8mm
11.10 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10431235
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Azlon
SWN507
40 mm 8 mm
9.55 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10145374
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Azlon
SWN505
35 mm 6 mm
10.10 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10788995
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Azlon
SWN509
50 mm 8mm
12.10 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10431425
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Azlon
SWN508
60 mm
16.70 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10564345
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Azlon
SWN510
70 mm 9.5 mm
18.55 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus magnetischem PTFE.Azlon™ Rührstäbe mit Mittelring verfügen über einen zentralen Ring, der ein effizientes Drehen auch auf gekrümmten oder unebenen Böden gewährleistet.
  • Aus magnetischem PTFE
  • Mittelring sorgt für wirkungsvolle Rotation, auch auf gekrümmten oder unebenen Böden
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Magnet
Mittelring
PTFE
2/Pckg.
Rührstab