Learn More
Azlon™ Mehrsprachig bedruckte Spritzflasche mit Sicherheitsentlüftung
Click to view available options
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Beschreibung
- Mehrsprachige Bildschirmanzeigen
- Weithalsspritzflasche
- Unlöslicher Druck in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
- Wählen Sie aus fünf Lösungsmitteletiketten, alle mit neuen global harmonisierten Symbolen, NFPA-Diamant, R-Sätzen und Sicherheitshinweisen
- Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschluss, der seine Form bei Gebrauch beibehalten
- Mit integriertem Ausguss zur Vermeidung von Kontamination
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Enthält | Integrierter Ausguss |
Verschlussfarbe | Rot |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Produkttyp | Spülflasche |
Chemical Label | Aceton |
Verschlussmaterial | Polypropylen |