Learn More
Azlon™ Medikamentenbecher
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 mL
Beschreibung
- Gegossene Graduierungen
- Einwegprodukt
- Platzsparend ineinandersteckbar
- Ideal zur Verwendung bei pH-Messungen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
Außendurchmesser (metrisch) | 37 mm |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Material | PP (Polypropylen) |
Höhe (metrisch) | 42 mm |
Schritten | 1 ml |
Menge | 1/Packung |
Typ | Becher |
Einwegprodukt | Ja |
Graduated | Ja |