Learn More
Azlon™ Azlon™ Magnetstab-Entferner
Diese Magnetstabentferner eignen sich zur Entnahme der Rührstäben aus empfindlichen Flüssigkeiten. Azlon™ Magnetstabentferner sind mit fest in einen PTFE-Stab eingebetteten Magneten bestückt.
Marke: Azlon™ SWN566
42.17 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Magnetstabentferner eignen sich zur Entnahme der Rührstäben aus empfindlichen Flüssigkeiten. AzlonTM Magnetstabentferner sind mit Magneten bestückt, die fest in einen PTFE-Stab eingebettet sind.
- Ideal zur Entnahme von magnetischen Rührstäben aus besonders empfindlichen oder korrosiven Flüssigkeiten
- Turbo-Stabentferner sind ideal für den Einsatz mit Turbo-Rührstäben geeignet
Spezifikation
Autoklavierbar | |
13.7 Zoll | |
10 mm | |
Magnet | |
Rührstab |
13.7 L (in.) | |
PTFE | |
350 mm | |
1/Pckg. |