Learn More
Azlon™ Runde Flaschen aus LDPE mit Schwenkdüse
Artikelnummer. 12569185
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Durchmesser (metrisch):
32 mm
40 mm
59 mm
74 mm
Höhe (metrisch):
66 mm
79 mm
120 mm
145 mm
174 mm
Geeignet für die Verwendung als Tropf- oder Spritzflasche und zum Dispensieren von Gelen
  • Runde LDPE-Flaschen mit schwenkbarem Düsenverschluss
  • Die Düse wird in die Kappe eingezogen, um die Flasche abzudichten.
  • Erhältlich in Großpackungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material LDPE
Anzahl pro Packung 10
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 174 mm
Durchmesser (metrisch) 74 mm
Verschlusstyp Schwenkbare Düse