Learn More
Azlon™ Runde Flaschen aus LDPE mit Schwenkdüse
16.29 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Durchmesser (metrisch):
32 mm
40 mm
59 mm
74 mm
Höhe (metrisch):
66 mm
79 mm
120 mm
145 mm
174 mm
Beschreibung
Geeignet für die Verwendung als Tropf- oder Spritzflasche und zum Dispensieren von Gelen
- Runde LDPE-Flaschen mit schwenkbarem Düsenverschluss
- Die Düse wird in die Kappe eingezogen, um die Flasche abzudichten.
- Erhältlich in Großpackungen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Material | LDPE |
Anzahl pro Packung | 10 |
Closure Included | Ja |
Form | Rund |
Höhe (metrisch) | 79 mm |
Durchmesser (metrisch) | 40 mm |
Verschlusstyp | Schwenkbare Düse |