Learn More
Azlon™ Azlon™ bedruckte LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme. Azlon™ Bedruckte LDPE-Waschflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter, unentfernbar mit sieben gängigen Laborlösungsmitteln, den jeweiligen Gefahrensymbolen und CAS-Nummern unauslöschlich bedruckt.
Marke:  Azlon™ WGF537P
22.95 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11990995
  • 34.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.Bedruckte AzlonTM LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter, sieben gängigen Laborlösungsmitteln, den jeweiligen Gefahrensymbolen und CAS-Nummern unentfernbar bedruckt.
  • Gekennzeichnete Spritzflaschen für ein einfache Identifizierung des Inhalts
  • Schmales Design für eine bequeme Handhabung und einfacheren Gebrauch
  • Ausgestattet mit farbcodierten Verschlüssen aus Polypropylen
  • Verschluss mit präziser Strahlspitzenöffnung für genaue Steuerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Durchscheinend
Zur leichten Identifikation von Inhalten
LDPE
Rot
Nicht autoklavierbar
Eng
187 mm
Aceton
187 mm
Ja
16,91 oz.
69mm
Polypropylen-Verschluss, rot
5/Packung
Ja
Nein
Rund
Spülflasche
Polypropylen
Kappe