Learn More
Azlon™ quadratische, durchscheinende, graduierte HDPE-Flaschen mit Steckverschlüssen
Artikelnummer. 10574915
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
In diesen quadratischen Messflaschen lässt sich eine Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen lagern. Azlon™ Quadratische, lichtdurchlässige Flaschen aus HDPE mit Graduierung und Steckverschlüssen eignen sich für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß den Verordnungen in den USA und der EU.
Lagern einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen mit diesen quadratischen Flaschen mit Graduierung.AzlonTM quadratische lichtdurchlässige graduierte HDPE-Flaschen mit Verschlusskappen eignen sich für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß den EU- und US-Vorschriften.
  • Hochbelastbare quadratische Flaschen mit Einsteckversiegelung und Schraubverschluss
  • Mit Vorrichtung für das Anbringen eines Manipulationsnachweisdrahts zwischen den grifffesten Kappen und dem Hals
  • Eingegossene Graduierungen für eine ungefähre Bestimmung des Volumens
  • Platzsparendes Design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 3,38 oz.
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 34 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung für flüssige oder Feststoffe
Material HDPE
Länge (metrisch) 48 mm
Anzahl pro Packung 10/Packung
Breite (metrisch) 45 mm
Verschlussfarbe Durchscheinend
Zertifizierung/Konformität EU; USA
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 88 mm
Produkttyp Quadratische Flasche mit Graduierung
Breite (angloamerikanisch) 1,77 in.
Länge (angloamerikanisch) 1,89 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,46 in.
Durchmesser (metrisch) 34 mm (innerer Hals)
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein