Learn More
Azlon™ HDPE-Ballonflasche
Artikelnummer. 10258024
Click to view available options
Achteckig; Fassungsvermögen:5L; Höhe:330mm; Innendurchmesser:49mm
Kann verwendet werden mit: Ideal für die Lagerung großer Mengen und den Transport von Flüssigkeiten Für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.; Farbe: Weiß
  • Erhöhte Graduierung und transluzente Farbe ermöglichen schnelle visuelle Volumenbeurteilung
  • Schraubverschluss bietet sichere Aufbewahrung
  • Ausgestattet mit Tragegriff für einfachen Transport und festen Halt
  • Geeignet für Lebensmittelkontaktanwendungen nach US-Vorschriften 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1,3 gal.
Kapazität (metrisch) 5 l
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals 49 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Lagerung großer Mengen und den Transport von Flüssigkeiten.Für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
Graduierungen Ja
Höhe (metrisch) mit Verschluss 330 mm
Enthält Verschluss, Tragegriffe
Material HDPE
Flaschenhalstyp Enghals
Form Rund