Learn More
Azlon™ HDPE-Ballonflasche
Spart Platz auf dem Arbeitstisch und in den Regalen. Die Azlon™ Quadratische Ballonflasche aus HDPE dient zum Transportieren, Mischen und Lagern großer Mengen an Flüssigkeiten. Durchsichtig und graduiert, um die einfache Messung des Inhalts zu erleichtern.
Marke: Azlon BSH10B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhabene Graduierungen und durchscheinende Farbe zur einfachen Bestimmung des Volumens
- Konstruktion aus HDPE mit hoher chemischer Beständigkeit
- Eingegossene Griffe der 5 l-Ballonflasche ermöglichen einfachen Transport
- Tragegriffe für höhere Flexibilität bei größeren Ballonflaschen
- Schraubverschluss für sichere Lagerung
Spezifikation
10 l | |
40 mm | |
HDPE | |
Ballonflasche |
Durchscheinend | |
365 mm | |
Je 1 | |
Quadratisch |