Learn More
INDICATEUR DEBIT PS 10ML
Gerät zur Anzeige des Flüssigkeits- oder Glasflusses
Marke: Azlon FWY053
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Transparentes, robustes Formteil mit einem farbigen Schaufelrad
- Arbeitet mit niedrigen Durchflussraten. (Das Laufrad beginnt sich bei 150 ml/min zu drehen)
- Die abgestuften Seitenarme sind konisch, um Schläuche von 6 mm bis 11 mm I.D. aufzunehmen
Spezifikation
Durchflussanzeige | |
Transparent | |
Polystyrol | |
–180 bis 145 °C |
PMP | |
2 ml/s | |
90 mm |