Learn More
Azlon™ Körbe mit Klappdeckel
Optimal für die Sterilisierung von Reagenzgläsern
46.00 CHF - 55.20 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält Klappdeckel
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12085542
Unterlagen ansehen
Azlon
BWK006
167 x 167 x 155 mm
46.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12095542
Unterlagen ansehen
Azlon
BWK009
225 x 225 x 230 mm
55.20 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Optimal für die Sterilisierung von Reagenzgläsern
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Optimal für die Sterilisierung von Reagenzgläsern
  • Praktisch für die Lagerung im Labor
  • Stapelbare, platzsparende Bauweise
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Klappdeckel