Learn More
Azetidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10593031
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 503-29-7
Summenformel C3H7N
Molekulargewicht (g/mol) 57.09
InChI-Schlüssel HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym azacyclobutane, trimethylene imine, 1,3-propylenimine, trimethylenimine, azetidin, unii-37s883xdwr, azetidine, l, polypropylene amine, azete, tetrahydro, azetidine
PubChem CID 10422
ChEBI CHEBI:30968
IUPAC-Name Azetidin
SMILES C1CNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azetidine
Farbe Farblos
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 61.0°C to 62.0°C
Flammpunkt −20°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4290 to 1.4330
Menge 250 mg
Beilstein 20,2
Relative Dichte 0.85
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
Formelmasse 57.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Azetidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.