Learn More
Azetidin-3-Carbonsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
45.10 CHF - 478.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 36476-78-5
Summenformel C4H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 101.11
MDL-Nummer MFCD00191763
InChI-Schlüssel GFZWHAAOIVMHOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-azetidinecarboxylic acid, 3-azetanecarboxylic acid, 3-carboxyazetidine, caswell no. 063c, h-aze 3-oh, azetane-3-carboxylic acid, epa pesticide chemical code 128830, 3-azetidine carboxylic acid, l-azetidine-3-carboxylic acid, azetidine-3-carboxylicacid
PubChem CID 93192
IUPAC-Name Azetidin-3-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CNC1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15488917
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52294.MD
250 mg
45.10 CHF
250 Milligramm
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15468917
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52294.03
1 g
134.00 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15478917
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52294.06
5 g
478.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Azetidin-3-Carbonsäure-Derivate haben potenzielle biologische und foldamere Anwendungen. Azetidin-3-carbonsäure, ein ziemlich gestrecktes Molekül, liefert Oxadiazole in guten Ausbeuten. Azetidin-3-carbonsäure wird als chemisches Hybridisierungsmittel verwendet
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
36476-78-5
101.11
GFZWHAAOIVMHOI-UHFFFAOYSA-N
93192
OC(=O)C1CNC1
C4H7NO2
MFCD00191763
3-azetidinecarboxylic acid, 3-azetanecarboxylic acid, 3-carboxyazetidine, caswell no. 063c, h-aze 3-oh, azetane-3-carboxylic acid, epa pesticide chemical code 128830, 3-azetidine carboxylic acid, l-azetidine-3-carboxylic acid, azetidine-3-carboxylicacid
Azetidin-3-carbonsäure
Spezifikation
Azetidine-3-carboxylic acid
∽250°C (decomposition)
MFCD00191763
Soluble in water.
OC(=O)C1CNC1
101.11
101.11
36476-78-5
C4H7NO2
3-azetidinecarboxylic acid, 3-azetanecarboxylic acid, 3-carboxyazetidine, caswell no. 063c, h-aze 3-oh, azetane-3-carboxylic acid, epa pesticide chemical code 128830, 3-azetidine carboxylic acid, l-azetidine-3-carboxylic acid, azetidine-3-carboxylicacid
GFZWHAAOIVMHOI-UHFFFAOYSA-N
Azetidin-3-carbonsäure
93192
≥98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : CM4310600
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen