Learn More
Azelaic acid, 85-90%, tech., flakes, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10214610
Click to view available options
25 g; Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azelaic acid
Namenshinweis tech., 85-90%
CAS 123-99-9
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 85 to 90%
Summenformel C9H16O4
Strukturformel HOOC(CH2)7COOH
Synonym azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
InChI-Schlüssel BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
IUPAC-Name nonanedioic acid
Molekulargewicht (g/mol) 188.223
PubChem CID 2266
ChEBI CHEBI:48131
Formelmasse 188.22
Reinheit (%) ≥85%
Güte Technisch
Menge 25 g
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Flocken