missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AZ 628, Tocris Bioscience™

Artikelnummer. 30001607
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Potent Raf kinase inhibitor

Potent, ATP-competitive inhibitor of Raf kinases (IC50 values are 29, 34 and 105 nM for c-Raf1, B-RafV600E and wild-type B-Raf, respectively). Displays selectivity for Raf kinases over a panel of 150 other kinases; inhibits activation of tyrosine protein kinases such as VEGFR2, Lyn, Flt1 and Fms. Also inhibits growth, and induces cell cycle arrest and apoptosis in colon and melanoma cell lines with the B-RafV600E mutation.

Chemische Identifikatoren

CAS 878739-06-1
Summenformel C27H25N5O2
Molekulargewicht (g/mol) 451.53
MDL-Nummer MFCD17392577
InChI-Schlüssel ZGBGPEDJXCYQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-cyanopropan-2-yl-n-4-methyl-3-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl amino phenyl benzamide, 3-1-cyano-1-methylethyl-n-3-3,4-dihydro-3-methyl-4-oxo-6-quinazolinyl amino-4-methylphenyl benzamide, 3-2-cyanopropan-2-yl-n-4-methyl-3-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-ylamino phenyl benzamide, 3-2-cyanopropan-2-yl-n-4-methyl-3-3-methyl-4-oxoquinazolin-6-yl amino phenyl benzamide, 3-1-cyano-1-methylethyl-n-4-methyl-3-3-methyl-4-oxoquinazolin-6-yl amino phenyl benzamide, b1e, benzamide, 3-1-cyano-1-methylethyl-n-3-3,4-dihydro-3-methyl-4-oxo-6-quinazolinyl amino-4-methylphenyl, 3-1-cyano-1-methylethyl-n-4-methyl-3-3-methyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl amino phenyl benzamide
PubChem CID 11676786
IUPAC-Name 3-(1-cyano-1-methylethyl)-N-{4-methyl-3-[(3-methyl-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl)amino]phenyl}benzamide
SMILES CN1C=NC2=CC=C(NC3=C(C)C=CC(NC(=O)C4=CC(=CC=C4)C(C)(C)C#N)=C3)C=C2C1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material AZ 628
Menge 50 mg
Formelmasse 451.52
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt