Learn More
CORNING AXYGEN™ Axyspin™ gekühlte Mikrozentrifuge
Die CORNING AXYGEN™ Axyspin™ gekühlte Mikrozentrifuge ist eine leistungsstarke Mikrozentrifuge für die schnelle Probenverarbeitung.
Marke: CORNING AXYGEN™ 601-05-021
4295.18 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für:
- Nukleinsäure- und Proteinvorbereitung
- Reinigungen
- Extraktionen
- Pelletieren
- Das leistungsstarke Kühlsystem kühlt innerhalb von 8 Minuten auf 4 °C ab
- Außergewöhnlich leise und kompakt
Spezifikation
24 x 1.5/2 ml | |
17.135 × g | |
-10 bis +40 °C | |
230 V, 50/60 Hz | |
20 kg |
13,500 U/min | |
0,5 – 99 min | |
24 x 1.5/2.0 ml-Aluminiumrotor, EU/UK-Stecker | |
24,75 x 27,7 x 45 cm |