Learn More
Axygen™ Axypet™ StarterKit
GREENER_CHOICE
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Starterkit enthält einen Satz Mikropipetten, Spitzen und anderes hochwertiges Zubehör.
Marke:  Axygen™ AP-STR-KIT-2
498.88 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15763957
  • 559.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mikropipette-Starterkit
  • Enthält Mikropipetten, Spitzen, Kalibrierwerkzeuge, Identifizierungswerkzeuge und mehr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Axypet
10 bis 1000 μL
1 Kit
Mikropipetten-Starterkit
AP-10, AP-100, AP-1000 -Mikropipetten, 1 Gestell mit jeweils 10 μl-, 200 μl- und1000 μl-Spitzen, ein Kalibrierwerkzeug, Abwerferdistanzstücke, Kennzeichnungsetiketten, Schmiermittel, Farbkennungsringe, rechte Auswerfertaste