Learn More
Axygen™ Axygen™ horizontale Gelbox, 20 cm
Die Axygen HGB-20 ermöglicht hochauflösende Trennungen über längere Laufzeiten. Das System eignet sich ideal für die Auftrennung einer großen Anzahl an Proben nach PCR oder Klonierung. Wird mit zwei unterschiedlich großen UV-transparenten Gelschalen geliefert, die Flexibilität und Mehrwert bieten
Marke: Axygen™ HGB-20
790.79 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23272" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
Das externe Gelgießen sorgt für Effizienz, da Gelgießen und Gellaufen gleichzeitig stattfinden können. Der einteilige Tank aus Spritzguss ist langlebig und leckagefrei und die Studienelektrodenkassetten können vom Anwender ausgetauscht werden. Diese kompakte Einheit ist in der Lage, je nach Konfiguration bis zu 550 Proben zu trennen. Das System benötigt lediglich 1500 ml Puffer und ist daher eine kostengünstige Wahl für eine Großformateinheit. Das System enthält den neuartigen Axygen Kontrastverstärker, der eine einfache Visualisierung von Wells für die Probenbeladung ermöglicht und mit weißem Hintergrund reversibel ist, um den Lauf von Gelen mit farbigen MW-Markern zu visualisieren.- Geltabletts in zwei Größen im Lieferumfang enthalten: 20 x 20 cm und 20 x 25 cm
- Axygen Kontrastverstärker
- Durch den Anwender austauschbare Elektrode
- Geringe Puffervolumen
- Externes Gelgießen
- Rückführungsanschlüsse
Spezifikation
CE-zertifiziert | |
1500 ml | |
20 cm |
Horizontale Gelbox | |
23 x 39.5 cm |