Learn More
Axygen™ Axygen™ horizontale Gelbox, 15 cm
Die Axygen HGB-15 ist ein System mit großer Probenkapazität, ideal für das Screening von PCR-Proben oder die routinemäßige DNA-Fragmentanalyse. Standardmäßig wird sie mit zwei unterschiedlich großen UV-transparenten Gelschalen geliefert, die Flexibilität und Wert bieten.
Marke: Axygen™ HGB-15
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das externe Gelgießen sorgt für Effizienz, da Gelgießen und Gellaufen gleichzeitig stattfinden können. Der einteilige Tank aus Spritzguss ist langlebig und leckagefrei und die Studienelektrodenkassetten können vom Anwender ausgetauscht werden. Dieses kompakte Gerät ist in der Lage, Banden über eine Entfernung von 15 cm zu trennen. Das System benötigt lediglich 500 ml Puffer und ist daher eine kostengünstige Wahl. Das System enthält den neuartigen Axygen Kontrastverstärker, der eine einfache Visualisierung von Wells für die Probenbeladung ermöglicht und mit weißem Hintergrund reversibel ist, um den Lauf von Gelen mit farbigen MW-Markern zu visualisieren.- Geltabletts in zwei Größen im Lieferumfang enthalten: 15 x 10 cm und 15 x 15 cm
- Axygen Kontrastverstärker
- Durch den Anwender austauschbare Elektrode
- Geringe Puffervolumen
- Externes Gelgießen
- Rückführungsanschlüsse
Spezifikation
CE-zertifiziert | |
1/Cs. | |
500 ml | |
15 cm |
Horizontale Gelbox | |
1/Pk. | |
17.5 x 26.5 cm |