Learn More
Axygen™ Axygen™ horizontale Gelbox, 10 cm
Die Axygen HGB-10 ist eine kompakte 10 cm breite Gelbox, die je nach Konfiguration bis zu 100 Proben aufnehmen kann. Das System eignet sich ideal für schnelle Probenprüfungen, insbesondere nach einem Restriktionsverdau während des Klonierens. Wird mit zwei unterschiedlich großen UV-transparenten Gelschalen geliefert, die Flexibilität und Mehrwert bieten
Marke:  Axygen™ HGB-10
Artikelnummer. 15509923
  • 477.92 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das externe Gelgießen sorgt für Effizienz, da Gelgießen und Gellaufen gleichzeitig stattfinden können. Der einteilige Tank aus Spritzguss ist langlebig und leckagefrei und die Studienelektrodenkassetten können vom Anwender ausgetauscht werden. Dieses kompakte Gerät ist in der Lage, Banden über eine Entfernung von 9 cm zu trennen. Das System benötigt lediglich 300 ml Puffer und ist daher eine kostengünstige Wahl. Das System enthält den neuartigen Axygen Kontrastverstärker, der eine einfache Visualisierung von Wells für die Probenbeladung ermöglicht und mit weißem Hintergrund reversibel ist, um den Lauf von Gelen mit farbigen MW-Markern zu visualisieren.
  • Geltabletts in zwei Größen im Lieferumfang enthalten: 10 x 10 cm und 10 x 12 cm
  • Axygen Kontrastverstärker
  • Durch den Anwender austauschbare Elektrode
  • Geringe Puffervolumen
  • Externes Gelgießen
  • Rückführungsanschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-zertifiziert
1/Cs.
300 ml
10 cm
Horizontale Gelbox
1/Pk.
12.5 x 22 cm