Learn More
Axygen™ Axygen™ Einweg-Reagenzien-Reservoirs mit V-Boden
GREENER_CHOICE
Geeignet für alle Mehrkanal-Pipetten
Marke:  Axygen™ RES-2CV-25
56.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12537967
  • 88.30 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Geeignet für alle Mehrkanal-Pipetten
Vier Ecken und eine ausgeprägte V-Bodenform sorgen für maximale Probenentnahme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI, RNase-/DNase- und pyrogenfrei
25 ml
Unsteril
Getrennt; 100/Karton
Weiß
Polystyrol
Reagenzienreservoir