Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
GREENER_CHOICE
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Corning™ Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR. Die niedrige Form begünstigt schnellere und wirkungsvollere PCR-Reaktionen.
Marke:  Axygen™ PCR-96-LP-FLT-W
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12789468
  • 432.18 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Corning™ Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR. Das
  • Niedriges Profil; für schnelle PCR optimiert
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogenisch, nicht-steril
  • Versiegelungsoptionen: Axymatten, Heißsiegelfolien, Klebefilme und -folien, flache und gewölbte Kappenstreifen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
Standard
8 x 12
Flacher Verschluss
Ohne Rahmen
100 μl
Unsteril
PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen
25/Packung
RNase-/DNase-frei
Ohne Deckel
Weiß
0,1 ml Thermocycler-Blocks; Biometra Standard-Thermocycler, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo qPCR
Polypropylen
96
Rund
100/Karton