Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
GREENER_CHOICE
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Corning™ Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR. Die niedrige Form begünstigt schnellere und wirkungsvollere PCR-Reaktionen.
Marke:  Axygen™ PCR-96-LP-AB-W
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11380195
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Corning™ Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR. Das
  • Niedriges Profil; für schnelle PCR optimiert
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogenisch, nicht-steril
  • Versiegelungsoptionen: Axymatten, Heißsiegelfolien, Klebefilme und -folien, flache und gewölbte Kappenstreifen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
Standard
8 x 12
Standardöffnung
Halbhoch
96
PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen
25/Packung
RNase-/DNase-frei
Ohne Deckel
Weiß
ABI Thermocycler, ABI Fast PCR 7500, 7900 9800, Veriti und StepOne
Polypropylen
Unsteril
100/Karton