Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Corning™ Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR. Die niedrige Form begünstigt schnellere und wirkungsvollere PCR-Reaktionen.
Marke: Axygen™ PCR-96-LP-AB-C
Beschreibung
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Corning™ Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR. Das
- Niedriges Profil; für schnelle PCR optimiert
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogenisch, nicht-steril
- Versiegelungsoptionen: Axymatten, Heißsiegelfolien, Klebefilme und -folien, flache und gewölbte Kappenstreifen
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
Axygen™ | |
Standardöffnung | |
Halbhoch | |
100 μl | |
Unsteril | |
PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen | |
25/Packung |
RNase-/DNase-frei | |
Ohne Deckel | |
100 Kartons, 25 Packungen | |
Transparent | |
ABI Thermocycler, ABI Fast PCR 7500, 7900 9800, Veriti und StepOne | |
Polypropylen | |
96 | |
Rund | |
100/Karton |