Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Corning™ Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR. Die niedrige Form begünstigt schnellere und wirkungsvollere PCR-Reaktionen.
Marke: Axygen™ PCR-96-LP-FLT-W
Beschreibung
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Corning™ Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR. Das
- Niedriges Profil; für schnelle PCR optimiert
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogenisch, nicht-steril
- Versiegelungsoptionen: Axymatten, Heißsiegelfolien, Klebefilme und -folien, flache und gewölbte Kappenstreifen
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
Flacher Verschluss | |
Ohne Rahmen | |
100 μl | |
Unsteril | |
PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen | |
25/Packung |
RNase-/DNase-frei | |
Ohne Deckel | |
Weiß | |
0,1 ml Thermocycler-Blocks; Biometra Standard-Thermocycler, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo qPCR | |
Polypropylen | |
96 | |
Rund | |
100/Karton |