Learn More
Axygen™ Axygen™ 20 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 96 Spitzenformat
Für den Einsatz mit Agilent/Velocity11 Automatisierungssystemen
Marke: Axygen™ VTF-20-R-S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Transparentes Polypropylen
- RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Steril oder unsteril erhältlich
Spezifikation
20 μl | |
Steril | |
ANSI | |
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen | |
Racks | |
SBS-Box | |
Agilent™/Velocity VPrep™ 8LT, Agilent™/Velocity VPrep™ 96LT, Agilent™ Bravo™ 96LT |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Ohne Etikett an der Unterseite | |
Automatisierung, Rund | |
50 Boxen/Karton | |
Polyethylen |