Learn More
Zeiss™ Axioscope 5 Standmikroskop
Flexibles Standmikroskop, ideal für biomedizinische Routine und Forschung.Konfigurierbar für die klinische Umgebung.Das System ist für die Durchlicht-Hellfeld- und DIC-Mikroskopie mit Fototubus konfiguriert.Verwendung in Kombination mit AxioCam 208 Farbe für ein intelligentes, eigenständiges Mikroskopsystem.
Marke:  Zeiss™ 490040-0048-000
Additional Details : Gewicht : 18.20200kg
Artikelnummer. 17362810
  • 31439.60 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 12-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Axioscope 5 ist ein flexibles, manuelles Standmikroskop, das für eine Reihe von Durchlichtbeobachtungen verwendet werden kann. Es ist auch als Fluoreszenzmodell erhältlich.Mögliche Kontrastmethoden sind Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast, PlasDIC, DIC, Fluoreszenz und
    Durchlicht-/reflektierte Lichtpolarisation, je nach Konfiguration.Damit kann das Mikroskop für eine Vielzahl von Anwendungen in der Biologie, Human- und Veterinärmedizin, Mikrobiologie, den Pflanzenwissenschaften sowie Botanik und Forensik eingesetzt werden.
  • Das Mikroskopobjektgehäuse ist pulverbeschichtetes, langlebiges Metall, wärmebehandelt und beständig gegen Standardreagenzien für Färbungen, organische Lösungsmittel zur Reinigung von Objektiven und Desinfektionsmittel.
  • Alle optischen Teile, einschließlich Objektive, Okulare, Linsen und Prismen haben eine antireflektierende und antimykotische Beschichtung.
  • Das Mikroskop bietet einen z-koaxialen Antrieb mit Grob- und Feinfokus.Feinfokus-Knopf links und rechts. Der Fokusbereich beträgt 24 mm. Das Mikroskop verfügt über einen einstellbaren Fokusstop.Der Grobfokus ermöglicht Bewegungen von 4 mm/Drehung, der Feinfokus wird mit 400 μm/Drehung und einer Graduierung in Mikrometer (4 μm) geliefert.
  • Das Mikroskop wird mit einem manuell drehbaren Objektivrevolver mit 6 codierten Positionen geliefert, die für das Lesen der Objektivposition für die Funktion des Lichtintensitätsmanagers und für Skalierungsinformationen geeignet ist.
  • Das Mikroskop verfügt über eine Eco-Modus-Funktion, die die Lebensdauer der Beleuchtung verlängert und Energie spart.Wenn das Mikroskop aktiv ist, wechselt es nach 15 Minuten Leerlauf automatisch in den Standby-Modus. Mit einer beliebigen Tastenberührung wird das Mikroskopsystem sofort wieder eingeschaltet.
  • Das Mikroskopgehäuse ist mit zwei integrierten, ergonomisch positionierten “Druckknöpfen” in der Nähe des Fokusantriebs auf beiden Seiten des Mikroskopgehäuses ausgestattet, um Handbewegungen zu minimieren und links- sowie rechthändige Benutzer optimal zu unterstützen.Mit der Schnappschusstaste können Sie Bilder und Videos direkt vom Stativ aufnehmen (mit AxioCam 208/202 im unabhängigen Modus und mit Labscope; mit jeder Axiocam mit ZEN).
Spezifikation
Spezifikation
Transmitted Light Brightfield and DIC