Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Serologischer Doppelgel-Diffusions-Assay für Vogelallergene
Microgen Bioproducts Avian Allergens – Serologischer Doppel-Gel-Diffusionstest für den Nachweis von präzipitierenden Antikörpern gegen Vogelallergene
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts FSK4
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Doppel-Diffusionstest zum Nachweis von präzipitierenden Antikörpern, die durch das Einatmen von Vogelallergenen ausgelöst werden.
Spezifikation
6,5 mL | |
Nachweis von präzipitierenden Antikörpern in Humanserum, die als Reaktion auf die Inhalation von Vogelallergenen ausgelöst werden | |
Testkit |
Flüssig | |
Doppel-Gel-Diffusions-Assay | |
5 bis 10 ml venöses Blut |