Learn More
Thermo Scientific Chemicals Autophagie-Hemmer, 3-MA
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Beschreibung
A synthetic intermediate and a cell-permeable autophagic sequestration blocker that protects cerebellar granule cells from apoptosis post serum/potassium deprivation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ein synthetisches Zwischenprodukt und ein zelldurchlässiger autophagischer Sequestrierungsblocker, der zerebellare Granulatzellen vor Apoptose nach Serum-/Kaliumentzug schützt
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 25 mg |
Beschreibung | Weiß |
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein synthetisches Zwischenprodukt und ein zelldurchlässiger autophagischer Sequestrierungsblocker, der zerebellare Granulatzellen vor Apoptose nach Serum-/Kaliumentzug schützt |
Formelmasse | 149,15g/mol |
Produkttyp | Signaltransduktionsreagenz |
Form | Fest |
MDL-Nummer | MFCD00010531 |
Beilstein | 146087 |
InChI-Schlüssel | FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Autophagy Inhibitor, 3-MA
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 3-Methyl-3H-adenine