Learn More
Applied Biosystems™ Automatischer Thermocycler (ATC) + Kunststoffpackung, 384-Well, EnduraPlates
Applied Biosystems™ Automated Thermocycler (ATC) + Kunststoffpackung mit EnduraPlates bietet Zuverlässigkeit und Leistung und ermöglicht gleichzeitig freihändige Ergebnisse.
Marke: Applied Biosystems™ A41200
11186.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flexibles modulares Design hilft, Platz auf einem Roboterdeck zu sparen
- Das separate Bedienfeldmodul bietet Flexibilität beim Einbau auf einer Roboterplatte
- Der automatisierte Deckel ist mit der Programmierung für den einfachen, freihändigen Betrieb mit Liquid Handlern oder Plattenstaplern kompatibel.
- Die beheizte Abdeckung wird nach vorne verschoben, um den Plattenstapel abzudecken, und sorgt dadurch für thermischen Kontakt und verhindert Verdunstung
- Der ATC ist kompatibel mit Platten mit Halbrand oder mit vollem Rand
- Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
- Zertifiziert frei von DNA, RNAse und PCR-Inhibitoren mit Probenahme-Tests während der Prozesse
- Hergestellt gemäß ANSI/SBS-Standard, gut geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und Roboter-Handhabung
- Zur einfachen Organisation von Labor-Assays in verschiedenen Farben erhältlich
- Ausgezeichnete mechanische Stabilität und flache Form, erfüllt umfassend alle Workflow-Erfordernisse
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Standard | |
384-Well, 20 µl Vollrandplatte | |
Kein Display | |
Beschränkte Garantie | |
USB, WLAN, Ethernet | |
1 package | |
Isothermer 384-Well-Block |
• Automatischer Thermocycler (ATC), 384-Well, 1 m langes Kabel • 5 x MicroAmp EnduraPlate Optische 384 Well-Reaktionsplatten, transparent, mit Barcode (insgesamt 100 Platten) • 1 x MicroAmp Klebefolien, transparent (insgesamt 100 Folien) |
|
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
31,7 x 17,9 x 13,3 cm (12,5 x 7,1 x 5,3 in.) | |
100 bis 240 V | |
Thermocycler | |
4°bis 105 °C | |
2,8 °C/s (Block), 1,6 °C/s (Probe) | |
6,0 kg (13,2 lb.) |