Learn More
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC), 96-well, laptop
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments.
Marke: Applied Biosystems™ A31487
14131.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments. Now in a small, easy-to-integrate, and compatible format, our Automated Thermal Cycler enables hands-free PCR results.
- Für Kunden, die ihre PCR-Arbeitsabläufe automatisieren möchten, bietet der Applied Biosystems Automatisierte Thermocycler (ATC) die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Applied Biosystems Geräten gewohnt sind. Durch sein neues kleines, einfach zu integrierendes und kompatibles Format ermöglicht unser automatischer Thermocycler freihändige PCR-Ergebnisse.
- Flexibles modulares Design hilft, Platz auf einem Roboterdeck zu sparen
- Das separate Bedienfeldmodul bietet Flexibilität beim Einbau auf einer Roboterplatte
- Die Auswahl zwischen 10 cm, 1 m und 3 m langem Kabel ermöglicht eine flexible Unterbringung des Steuermoduls unter dem Thermocycler, unter der Platte oder bis zu 3 m von der Einheit entfernt
- Der automatisierte Deckel ist mit der Programmierung für den einfachen, freihändigen Betrieb mit Liquid Handlern oder Plattenstaplern kompatibel.
- Die beheizte Abdeckung wird nach vorne verschoben, um den Plattenstapel abzudecken, und sorgt dadurch für thermischen Kontakt und verhindert Verdunstung
- Das ATC ist mit Vollrahmen- oder Halbrahmen-Platten kompatibel
- Die Integration mit Ihrem Roboter ist mit der SiLa Rapid Integration™ standardkompatiblen Software und vorgefertigten APIs (Anwendungsprogrammierschnittstellen) für wichtige Roboterplattformen ganz einfach
- Testen Sie das Gerät mit der Desktop-Software, bevor Sie den Roboter kaufen
- Lassen Sie das ATC-System genauso wie Ihr altes Gerät mit Applied Biosystems 9700 Systemsimulationsmodi durchlaufen
- Flexible Software kann einfach an die Softwareschnittstelle Ihres Roboters angeschlossen oder zur Steuerung des ATC als eigenständiges Gerät verwendet werden.
- Testen Sie Ihr Gerät mit der ATC-Desktop-Anwendung, bevor Sie es in Ihr Robotik-Automatisierungssystem integrieren.
- Exklusiv für die Verwendung mit dem automatisierten Thermocycler (ATC) entwickelt. Zu den Merkmalen dieser Platten gehören: Polycarbonat-Rahmen mit Vollrand, der gemäß ANSI/SBS-Standards für die Kompatibilität mit Roboterhandhabung und Stapelung von Platten konstruiert wurde, Dreiwege-Barcodes auf Ost (A12-H12), Süd (H1-H12), und Westseiten (A1-A12) zur Verbesserung der Plattenleseeffizienz, leicht ablesbarer schwarzer Text zur Identifizierung von Wells für die Minimierung von Pipettierfehlern, in mehreren Farben erhältlich für eine einfache Organisation von Labor-Assays, zertifiziert frei von DNA, RNase und PCR-Inhibitoren, zur Reduzierung von Ausfallzeiten durch schnelle Austauschunterstützung. Lassen Sie unsere Techniker die Temperaturqualifizierung an Ihrem Standort durchführen
- Applied Biosystems PCR-Kunststoffe werden seit mehr als 25 Jahren für die Arbeit mit unseren Thermocyclern entwickelt und validiert. Für jedes Format und jeden Durchsatz stehen Optionen zur Verfügung, um konsistente, präzise Ergebnisse für jedes Experiment zu gewährleisten.
Spezifikation
±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
12.5 x 7.1 x 5.3 in. (31.7 x 17.9 x 13.3 cm) | |
100/240 V | |
Thermocycler | |
4 °C bis 105 °C | |
600 W | |
Includes 3-meter connector cable | |
96-well Isothermal Block |
• ATC Blockmodul • ATC Steuermodul • Dell E6540 RC Laptop-Computer • CAT 5 Ethernetkabel • 3 Meter langes Anschlusskabel |
|
< 0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
1x 96-Well-Platte mit Voll- oder Halbrand | |
Kein Display | |
Beschränkte Garantie | |
USB-WLAN, Ethernet | |
3,5 °C/s (Block), 1,8 °C/s (Probe) | |
6 kg (13,2 lb.) |