Learn More
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC), 384-well, laptop
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments.
Marke: Applied Biosystems™ A33977
13806.00 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: ATC 384-Well-Blockmodul, ATC-Steuermodul und CAT 5-Ethernetkabel
Beschreibung
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments. Now in a small, easy-to-integrate, and compatible format, our Automated Thermal Cycler enables hands-free PCR results.
Platzsparendes Designmit unserer kleinsten Thermocycler-Stellfläche
- Platzeinsparung auf der Platte durch flexible modulares Design
- Das separate Bedienfeldmodul bietet Flexibilität beim Einbau auf der Roboterplatte
- Verkabelungsoptionen mit 10 cm, 1 m und 3 m erhältlich
Merkmale des automatisierten Deckels und des Thermocyclers
- Block mit 384 Vertiefungen
- Der automatisierte Deckel ist mit der Programmierung für den einfachen freihändigen Betrieb mit Liquid Handling oder Plattenstaplern kompatibel.
- Die beheizte Abdeckung wird nach vorne verschoben, um den Plattenstapel abzudecken, sorgt dadurch für thermischen Kontakt und verhindert Verdunstung.
Serviceleistungen
27 Monate Gewährleistung;
Spezifikation
±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) | |
Entwickelt für Roboter-Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz | |
Standard | |
1x 384-Well-Platte mit Vollrand | |
Kein Display | |
Beschränkte Garantie | |
USB, WLAN, Ethernet | |
2,8 °C/s (Block), 1,6 °C/s (Probe) | |
6 kg (13,2 lb) |
• ATC 384 Well-Blockmodul • ATC-Steuermodul • Dell E6540 RC Laptop-Computer • 1 Meter langes Anschlusskabel • CAT 5 Ethernet-Kabel |
|
< 0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
12.5 x 7.1 x 5.3 in. (31.7 x 17.9 x 13.3 cm) | |
100/240 V | |
Thermocycler | |
0 °C bis 105 °C | |
600 W | |
Includes a 1-meter connection cable | |
Isothermer 384-Well-Block |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.