Learn More
Applied Biosystems™ AutoLys M Tubes and Caps
AutoLys M Röhrchen dienen zur Vorbereitung von FFPE-Proben für die Nukleinsäureextraktion.
Marke: Applied Biosystems™ A38738
126.65 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sie zeichnen sich durch ein neuartiges Röhrchendesign aus, das geklärte Lysate aus FFPE-Gewebeproben ohne Entparaffinisierung oder Waschschritte erzeugt und gleichzeitig die DNA- und RNA-Ausbeute erhöht. Geben Sie einfach Ihre FFPE-Probe in das Röhrchen, gefolgt von Protease-Puffer und Enzym aus dem MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra-Kit. Heben Sie nach Abschluss der Aufspaltung die Röhrchen mit den AutoLys M TubeLifter oder der AutoLys M Röhrchenzange aus dem AutoLys M Röhrchengestell, und zentrifugieren Sie die Proben mit einer Tisch-Zentrifuge mit Plattenhalter (SBS-Standardformat). Das FFPE-assoziierte Wachs und die Rückstände werden in der oberen Kammer des Röhrchens gehalten, während das Lysat durchfließt. Nukleinsäuren können dann mit dem MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra-Kit aus dem geklärten Lysat gereinigt werden.
Merkmale des AutoLys M Röhrchensystems gehören:
• FFPE-Probenlyse und Nukleinsäure-Trennung von Rückständen in einem Röhrchen
• 2D-Barcode am Röhrchenboden
• Keine Notwendigkeit zur Verwendung organischer Lösungsmittel (Xylol, CitriSolv) zur Entparaffinierung und für Waschvorgänge
• Reduzierte Verarbeitungszeit
• Erhöhte Nukleinsäureausbeute
Das AutoLys M Röhrchensystem ist eine einzigartige Methode zur Verarbeitung Ihrer FFPE-Proben, die in Verbindung mit dem MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit zu verbesserten Nukleinsäureausbeuten führt. Der Erfolg nachgelagerter Assays wird sichergestellt und die Zeit bis zur Datenanalyse verkürzt.
Spezifikation
FFPE-Gewebe | |
AutoLys TubeLifter-System | |
Raumtemperatur |
• 25 AutoLys M Röhrchen • 25 AutoLys M Kappen |
|
25 each |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.