Learn More
Applied Biosystems™ AutoLys M Tube Locking Lid
Dies ist ein zusätzlicher Verschlussdeckel für die Verwendung mit dem AutoLys M Röhrchensystem.
Marke:  Applied Biosystems™ A37954
182.25 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15980493
  • 243.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beachten Sie, dass beim Kauf des AutoLys M TubeLifter zwei Verschlussdeckel mitgeliefert werden. Der Verschlussdeckel ist erforderlich, um zu verhindern, dass das innere Röhrchen des AutoLys M-Röhrchen während der Zentrifugation in das äußere Röhrchen gleitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
AutoLys TubeLifter-System
1 each
Raumtemperatur