Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Pressure Plus+ GL 45 Laborflasche, klar
Artikelnummer. 11371465
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Druck- und vakuumfeste Laborglasflaschen.
  • Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3
  • Vakuumbeständigkeit bis 1 bar Vakuum.
  • Druckbeständigkeit bis +1,5 bar
  • Zertifiziert durch den deutschen TÜV nach DIN EN 1595:1997-05
  • Mit GL45 DIN-Gewinde nach Industriestandard
  • Vollständig autoklavierbar und sterilisierbar
  • Erhältlich in Klarglas oder Braunglas
  • Braune Farbe zum Schutz vor Abbau durch UV-Licht
  • Der spezielle Aufbau entspricht nach wie vor der Norm ISO 4796-1:2016, um die Gerätekompatibilität zu erhalten.
  • Die Rückverfolgbarkeit der Produkte wird durch einen chargenspezifischen Code auf der Flasche sichergestellt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 32 oz., 1000 ml
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,9 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vakuumfiltration; Sammlung von Proben unter Druck; Lagerung von flüchtigen Lösungsmitteln; Lagerung von gasbildenden Materialien
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10/Karton
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 225 mm
Produkttyp Laborflasche
Höhe (angloamerikanisch) 8,85 Zoll
Durchmesser (metrisch) 101 mm