Learn More
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 39610
Antistatisch und autoklavierbar bei 121 °C. Hohe Rutschfestigkeit.
Marke:  Abeba™ 39610/40
48.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15651248
  • 62.75 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial
  • Blau
  • Rutschfeste Außensohle
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • DOPPELGRÖSSE, bitte verwenden Sie bei der Bestellung eine Größe mit einer geraden Nummer 36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
40
39610
Blau
Rutschfest