Learn More
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 39610
Antistatisch und autoklavierbar bei 121 °C. Hohe Rutschfestigkeit.
Marke: Abeba™ 39610/38
50.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial
- Blau
- Rutschfeste Außensohle
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- DOPPELGRÖSSE, bitte verwenden Sie bei der Bestellung eine Größe mit einer geraden Nummer 36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
38 | |
39610 |
Blau | |
Rutschfest |