Learn More
Keystone Reinraumprodukte Autoklavierbare 1422A Tyvek™ Mini-Muffs
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Keystone autoklavierbare Reinraumprodukte 1422A Tyvek™ Mini-Muffs verhindern das Eindringen von Staub und anderen Partikeln in Öffnungen jeder Größe.
Marke:  Keystone Reinraumprodukte MFT2A07
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17770378
  • 2375.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Praktisch für Kolben, Becher, Behälter, Medienflaschen, Ventile, Rohre und Schläuche
  • Verhindert, dass Staub und andere Partikel in Öffnungen jeder Größe gelangen
  • Autoklavierbar - kann während der Sterilisation verwendet werden, um zeitraubende Verpackung zu reduzieren
  • Luftdurchlässig, wobei eine akzeptable Barrierewirkung nach der Sterilisation gewährleistet ist
  • Tyvek™ hat die höchsten mikrobiellen Barriereeigenschaften unter allen dampfsterilisierbaren verpackungskompatiblen Materialien
  • Hergestellt und verpackt in einer Reinraumumgebung
  • Reiß- und durchstechfest
  • Eliminiert Autoklavenband-Rückstände
  • Aus Tyvek-Material 1422A
  • Latexfreier Gummi
  • Hydrophobic
  • Fusselfrei
Spezifikation
Spezifikation
1422A Tyvek™
Konformitätsbescheinigung (COC)
Dampfsterilisierung
Heißversiegelter Poly-Beutel
7 in.
Autoklavierbar
Weiß
HDPE
1.000/Packung
2,5 bis 4 in.