Learn More
Slice™ Automatisch einziehbarer Mehrzweckschaber
Der selbsteinziehende Schaber mit SureScrape™ schützt die Hand vor übermäßiger Belastung. Die langlebige, finger-friendly™ Sicherheitsklinge ist nicht leitfähig, chemisch inert und rostet nie.
Marke:  Slice™ 10593
Artikelnummer. 16463649
  • 39.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • SureScrape™ reduziert die Belastung der Hand
  • Typ der angebrachten Klinge: #10526 abgerundete Spitze
  • Langlebiger Nylongriff mit Soft-Touch-Komfortgriffen
  • Beidhändig verwendbar
  • Die finger-friendly™ Klinge hält 11x länger als Metall
  • Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Nicht funkende, nicht leitende, nicht magnetische Klinge
  • Chemisch inerte Klinge rostet nie
  • Öl- und schmierstofffreie Klinge
  • Kompatible Klingen: 10526, 10528
  • Mit integriertem Loch für Trageband und werkzeugfreiem Klingenwechsel
  • Im Lieferumfang ist eine Klinge mit abgerundeter Spitze enthalten, die sich ideal zum Abschaben von Farbe, Rost und Klebstoffen eignet
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Schaber
    137 mm
    Schwarz/Grün
    1 Keramikklinge mit abgerundeter Spitze
    2,29 oz.
    2,88 in.
    5,39 in.
    GFN, TPEE, POM, Karbonstahl, Zirkonoxid
    Sicherheitsschneiden
    Je 1
    64,8 g
    137 mm