Learn More
Aurintricarbonsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468426
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Aurintricarboxylic acid is employed as a powerful inhibitor of cellular processes, including apoptosis, that are dependent on the formation of protein-nucleic acid complexes. It binds to a FGF and reduces its angiogenic activity. Aurintricarboxylic Acid has been shown to inhibit apoptotic cell death in various cell types induced by a variety of factors. It Inhibits protein-nucleic acid interactions. It stimulates the tyrosine phosphorylation of MAP kinases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aurintricarbonsäure wird als leistungsfähiger Inhibitor zellulärer Prozesse, einschließlich Apoptose, eingesetzt, die von der Bildung von Protein-Nukleinsäure-Komplexen abhängig sind. Es bindet an einen FGF und reduziert seine angiogene Aktivität. Aurintricarbonsäure hemmt nachweislich den Tod apoptotischer Zellen in verschiedenen Zelltypen, die durch eine Vielzahl von Faktoren induziert werden. Sie hemmt Protein-Nukleinsäure-Interaktionen. Sie stimuliert die Tyrosinphosphorylierung von MAP-Kinasen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4431-00-9
Summenformel C22H14O9
Molekulargewicht (g/mol) 422.345
MDL-Nummer MFCD00011663
InChI-Schlüssel GIXWDMTZECRIJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym aurintricarboxylic acid, aluminon free acid, aluminon, 5,5'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene di salicylic acid, benzoic acid, 5-3-carboxy-4-hydroxyphenyl 3-carboxy-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-2-hydroxy, 1,4-cyclohexadiene-1-carboxylic acid, 3-bis 3-carboxy-4-hydroxyphenyl methylene-6-oxo, 3,3'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methylene bis 6-hydroxybenzoic acid, 5,5'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methylene bis 2-hydroxybenzoic acid
PubChem CID 2259
ChEBI CHEBI:87397
IUPAC-Name 5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-2-hydroxybenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)O)C(=O)O)C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aurintricarboxylic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 2228904
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 422.35