Learn More
3M™ Aura™ Feinstaubatemmaske 9320D+, FFP2
Die Kombination verschiedener Komfortfunktionen macht die 3M™ Aura™ 9320D + zu einer besonders leistungsstarken und komfortablen Partikelmaske.
Marke: 3M™ 7100241313
589.00 CHF gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 4.53600kg
Beschreibung
- Das ursprüngliche 3-Panel-Design ermöglicht eine größere Gesichtsbewegung
- Die Filtertechnologie mit niedrigem Widerstand hilft Ihnen, leichter zu atmen
- Der vorgeformte Oberteil passt sich der Nase und den Konturen des Gesichts an und sorgt so für eine effektive Abdichtung
- Die geprägte obere Abdeckung trägt zur Verringerung von Brillenbeschlag bei
- Kinnlasche für einfache Positionierung und Einstellung
- FFP2-Schutz gegen Staub und Nebel in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen und anderen schädlichen Umgebungen
- Das flache Design ermöglicht eine praktische Aufbewahrung, wenn sie nicht verwendet wird. Die geflochtenen, farbcodierten Kopfbänder helfen Ihnen dabei, die Schutzstufe zu identifizieren: Blau für FFP2 (NPF 12)
- Einzeln hygienisch verpackt zum Schutz vor Kontamination
- Speziell entwickelt für 3M Schutzbrillen und Gehörschutzprodukte
Spezifikation
Ohne Ventil, Großpackung | |
FFP2 Partikel | |
Nein |
Ja | |
Standard | |
440/Karton |